Schaber für Lebensmittel, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5378-3030
BURK5378-3030EA 21.5 EUR InStock
BURK5378-3030
Schaber für Lebensmittel, SteriPlast®
Schaber
PS, blau. Dieser Schaber eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Entfernen von Rückständen. Speziell entwickelt für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie.
  • Für den Einweg-Bedarf
  • Stabil und handlich
  • Produziert in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000)
  • Für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht erkennbar und auffindbar sein.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge