Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sample scoops

Lieferant: BURKLE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5389-0250 5389-0100 5389-1000 5389-0500 5389-0010
BURK5389-0250EA 183.05 EUR InStock
BURK5389-0250 BURK5389-0100 BURK5389-1000 BURK5389-0500 BURK5389-0010
Sample scoops
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
All parts coming into contact with the sample medium are made of pure white PTFE.

  • Completely inert against all substances (with the exception of elementary fluoride)
  • The rod is stabilised with a steel core which is completely encapsulated in PTFE
  • The 60 cm long rod can be extended to 120 cm by adding another component
  • The scoop PTFE with 10 ml has a strong rod with a length of 155 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge