PharmaDispo Einweg-Pulverprobenehmer
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5393-8000 5393-8001 5393-8010 5393-8011 5393-8020 5393-8021 5393-8030 5393-8031 5393-8040 5393-8041
BURK5393-8000EA 0 EUR InStock
BURK5393-8000 BURK5393-8001 BURK5393-8010 BURK5393-8011 BURK5393-8020 BURK5393-8021 BURK5393-8030 BURK5393-8031 BURK5393-8040 BURK5393-8041
PharmaDispo Einweg-Pulverprobenehmer
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Der Einweg-Pulverprobenehmer PharmaDispo ist ein Mehrfach-Zielpunktprobenehmer für den Einmalgebrauch, der mit einer Probenahme drei separate Zielpunktproben entnimmt.
  • Entnahme kleiner Einzelproben aus unterschiedlichen Schichten
  • Einfache Handhabung: Schiebemechanismus mit Endanschlag für benutzerfreundliche Bedienung
  • Hygienisch und sicher: im Reinraum hergestellt, einzeln verpackt, speziell für den Einmalgebrauch entwickelt
Die drei getrennten Entnahmekammern des PharmaDispo ermöglichen die gleichzeitige Entnahme aus verschiedenen Schichten oder Zonen. So kann die Materialzusammensetzung über mehrere Schichten differenziert untersucht werden, was besonders dann von Vorteil ist, wenn eine einheitliche Probe das Material nicht ausreichend charakterisiert. Die entnommenen Zielpunktproben können einzeln analysiert oder zu einer repräsentativen Mischprobe vereinigt werden.
Durch das durchdachte und ergonomische Design liegt der Probenehmer gut in der Hand, die Probenahme kann einhändig durchgeführt werden. Ein Schiebemechanismus mit Endanschlag erleichtert das Öffnen und Schließen des Probenehmers.
Der Probenehmer PharmaDispo entnimmt präzise und sicher kleine Pulverproben für die Qualitätskontrolle aus offenen Behältern.
Die Einzelverpackung stellt sicher, dass jeder Probenehmer bis zu seinem Einsatz kontaminationsfrei bleibt. Durch die Einmalverwendung ist das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Proben oder Produkten ausgeschlossen. Nach einmaligem Gebrauch wird der Zonenprobenehmer entsorgt, wodurch die Integrität des Arbeitsprozesses gewährleistet wird.
Die sterilen Versionen werden zusätzlich mit Gammastrahlen sterilisiert.
Zertifizierungen: Hergestellt unter Reinraumbedingungen der Klasse 7 (ISO), montiert und einzeln verpackt.
Verpackung: Die Probenehmer werden in einer Schachtel mit 20 Stück geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge