Pulver-Trichter, PP/PE
Lieferant: BURKLE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9606-0350 9606-0240 9606-0080 9606-0100 9606-0150
BURK9606-0350EA 44.9 EUR InStock
BURK9606-0350 BURK9606-0240 BURK9606-0080 BURK9606-0100 BURK9606-0150
Pulver-Trichter, PP/PE
Trichter Pulvertrichter
Pulver-Trichter zur sicheren Befüllung von Gebinden.
  • PP/PE
9606-0240 mit Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für Lebensmittel).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge