Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-p-ERK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T202/Y204]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

AP0484
BWRLAP0484EA 284 EUR InStock
BWRLAP0484
Anti-p-ERK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T202/Y204]
Antikörper
Synthetic phosphopeptide derived from human ERK1/2 around the phosphorylation site of Threonine 202/Tyrosine 204.

p-ERK1/2 (T202/Y204) pAb detects endogenous levels of ERK1/2 protein when phosphorylated at threonine 202 and tyrosine 204 .

Type: Primary
Antigen: p-ERK1/2
Clonality: Polyclonal
Clone: T202/Y204
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge