Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-MEF-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I390]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS3767
BWRLBS3767EA 262 EUR InStock
BWRLBS3767
Anti-MEF-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: I390]
Antikörper
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 370-420 of Human MEF-2C.

MEF-2C (I390) pAb detects endogenous levels of MEF-2C protein.

Type: Primary
Antigen: MEF-2C
Clonality: Polyclonal
Clone: I390
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge