Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-p-c-Jun Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y170]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS4050
BWRLBS4050EA 284 EUR InStock
BWRLBS4050
Anti-p-c-Jun Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y170]
Antikörper
Synthetic phosphopeptide derived from human c-Jun around the phosphorylation site of Tyrosine 170.

p-c-Jun (Y170) pAb detects endogenous levels of c-Jun protein only when phosphorylated at Tyr170.

Type: Primary
Antigen: p-c-Jun
Clonality: Polyclonal
Clone: Y170
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge