Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-p-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T197]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS4345
BWRLBS4345EA 284 EUR InStock
BWRLBS4345
Anti-p-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T197]
Antikörper
Synthetic phosphopeptide derived from human PKAalpha around the phosphorylation site of Threonine 197.

p-PKA?/? cat (T197) pAb detects endogenous levels of PKA?/?cat protein when phosphorylated at Thr197.

Type: Primary
Antigen: p-PKAalpha/beta cat
Clonality: Polyclonal
Clone: T197
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge