Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-p-c-Src Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y418]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS4675
BWRLBS4675EA 284 EUR InStock
BWRLBS4675
Anti-p-c-Src Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y418]
Antikörper
Synthetic phosphopeptide derived from human c-Src around the phosphorylation site of Tyrosine 418. (removal of the initiator methionine)

p-c-Src (Y418) pAb detects endogenous levels of c-Src protein when phosphorylated at Tyr418. (removal of the initiator methionine)

Type: Primary
Antigen: p-c-Src
Clonality: Polyclonal
Clone: Y418
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge