Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CASP6 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D162]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS7006
BWRLBS7006EA 262 EUR InStock
BWRLBS7006
Anti-CASP6 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D162]
Antikörper
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 141-190 of Human Caspase-6.

Caspase-6 p18 (D162) pAb detects endogenous levels of the large subunit of active caspase-6 resulting from cleavage at Asp162 in mouse and rat (18 kDa). This antibody does not recognize other cleaved caspases.

Type: Primary
Antigen: CASP6 p18
Clonality: Polyclonal
Clone: D162
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge