Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-p70 S6 kinase beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S417]

Lieferant: Bioworld Technology

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BS9119
BWRLBS9119EA 262 EUR InStock
BWRLBS9119
Anti-p70 S6 kinase beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S417]
Antikörper
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 394-435 of Human p70 S6 kinase beta.

p70 S6 kinase ? (S417) pAb detects endogenous levels of p70 S6 kinase ?protein.

Type: Primary
Antigen: p70 S6 kinase beta
Clonality: Polyclonal
Clone: S417
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge