GasAlert Micro M5 UEG/Nh3 2-Gas-Detektor als Diffusionsgert, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: Nh3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
GasAlert Micro M5 UEG/Nh3 2-Gas-Detektor als Diffusionsgert, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: Nh3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
GasAlert Micro M5 UEG/Nh3 2-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: Nh3: elektrochemischer Ammoniak-Sensor, Messbereich: 0-100ppm UEG: katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST BWTEM50WA0RDDYE00 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M50WA0RDDYE00
Lokale Artikelnummer:: BWTEM50WA0RDDYE00
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder