1-5-Gas-Detektor als Diffusionsgert im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% Alarme: optisch 1 * 1 ST
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
1-5-Gas-Detektor als Diffusionsgert im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% Alarme: optisch 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
1-5-Gas-Detektor als Diffusionsgerät im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: CO2: nicht-dispersiver Infrarotsensor NDIR, Messbereich: 0-50000ppm O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% Alarme: optisch 1 * 1 ST BWTEM5IRX0B0RDDYE0 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: M5IRX0B0RDDYE0
Lokale Artikelnummer:: BWTEM5IRX0B0RDDYE0
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder