Mehrgas-Detektor, GasAlertMax XT II
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
XT-0W0M-Y-EU XT-X000-Y-EU XT-XW00-Y-EU XT-XW0M-Y-EU XT-XWHM-Y-EU XT-0W00-Y-EU XT-X00M-Y-EU XT-0W00-Y-UK XT-0W0M-Y-UK XT-X000-Y-UK XT-X00M-Y-UK XT-XW00-Y-UK XT-XW0M-Y-UK XT-XWHM-Y-UK
BWTEXT-0W0M-Y-EUEA 1120 EUR InStock
BWTEXT-0W0M-Y-EU BWTEXT-X000-Y-EU BWTEXT-XW00-Y-EU BWTEXT-XW0M-Y-EU 151-0239 BWTEXT-0W00-Y-EU BWTEXT-X00M-Y-EU BWTEXT-0W00-Y-UK BWTEXT-0W0M-Y-UK BWTEXT-X000-Y-UK BWTEXT-X00M-Y-UK BWTEXT-XW00-Y-UK BWTEXT-XW0M-Y-UK BWTEXT-XWHM-Y-UK
Mehrgas-Detektor, GasAlertMax XT II
Gas-Spürsysteme
Der GasAlertMax XT II ermöglicht die zuverlässige Überwachung von bis zu 4 Gasgefahren und kombiniert die einfache Ein-Tasten-Bedienung vor Ort mit einer integrierten Gasprobenahmepumpe.
  • Compatible with BW MicroDock II automatic test and calibration station
  • Powered by a rechargeable battery pack
  • GasAlert Max XT II comes with standard event logging and datalogging (accessory connectivity kit required)
Tamper-proof, user-adjustable options enable the instrument to be customised to suit your application.
Lieferumfang: Lieferung des Detektors komplettMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..