Human saphenous vein endothelial cells
Lieferant: PROMOCELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C-14025
C-14025EA 320 EUR InStock
C-14025
Human saphenous vein endothelial cells
Zellen
Primary Human Saphenous Vein Endothelial Cells (HSaVEC) are isolated from human saphe-nous veins from single donors
  • Von Willebrand factor (vWF) positive
  • CD31 positive
  • Smooth muscle alpha-actin negative
This product can be used in the following applications. Angiogenesis research, Atherosclerosis research, Oncology, Drug uptake studies, Cell-cell junction investigation, Inflammation studies.
The saphenous vein is often used for autotransplantation in coronary artery bypass operations, when arterial grafts are not available or many grafts are required.
Bestellinformation: Human Saphenous Vein Endothelial Cells can be ordered as cryopreserved or proliferating cells. Cell pellets stored in RNAlater® area also available.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..