Avantor® ACE®, Kapillar- und Nanosäulenkupplung
Lieferant: Advanced Chromatography Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C0003EA 91.6 EUR InStock
C0003
Avantor® ACE®, Kapillar- und Nanosäulenkupplung
Fittings und Verbinder
Avantor® ACE® Kapillar-/Nanosäulenkupplungen eignen sich zum Verbinden von Kapillare- und Nano-LC-Säulen mit eigenständigen Kapillar-/Nano-Vorsäulenkartuschen oder zum Herstellen ähnlicher LC-Verbindungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge