Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chlorazol black E, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

C1144-5G C1144-25G
C1144-5GEA 77 EUR InStock
C1144-5G C1144-25G
Chlorazol black E, Sigma-Aldrich®
Chlorazol black E
Chlorazol Black has been used to monitor the infection of mycorrhizal Allium porrum in plant roots. It has also been used for the staining of copepods.


Formel: C₃₄H₂₇N₉O₇S₂
MW: 781.73 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066363
CAS-Nummer: 1937-37-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee571f233fb087fe2610096906b7c19399a6416b&vid=ee571f233fb087fe2610096906b7c19399a6416b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge