Coproporphyrin I tetramethyl ester ≥90% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C4529-1MG
C4529-1MGEA 164 EUR InStock
C4529-1MG
Coproporphyrin I tetramethyl ester ≥90% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Coproporphyrin I tetramethyl ester
Coproporphyrin I tetramethyl ester. ≥90% (HPLC) (Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate)
Melting Pt: 252…254 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079038
CAS-Nummer: 25767-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge