Cresylviolett (Azetat), zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C5042-10G
C5042-10GEA 286 EUR InStock
C5042-10G
Cresylviolett (Azetat), zertifiziert durch die Biological Stain Commission Färbemittel für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Cresylviolett (Azetat)
Certified for Nissl staining of paraffin sections of spinal cord and brain and to stain cartilage and mast cell granules.
Formel: C₁₈H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013151
CAS-Nummer: 10510-54-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge