9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
C6456-1MG
C6456-1MGEA 1270 EUR InStock
C6456-1MG
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride, Sigma-Aldrich®
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N⁴-(maleimidoethyl)piperazide chloride
Fluorescent protein label.
Formel: C₃₆H₄₅ClN₆O₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01310494
CAS-Nummer: 163032-73-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge