Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,0%, Reagenzqualität

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

C7631-500G
C7631-500GEA 75.42 EUR InStock
C7631-500G
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,0%, Reagenzqualität
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
  • ≥95% for general laboratory use.


Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Melting Pt: 110 °C
Dichte: 2.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge