Gaskartuschen, CP250
Lieferant: CAMPING GAZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2000033971
CAMP2000033971EA 5.9 EUR InStock
CAMP2000033971
Gaskartuschen, CP250
Heizgeräte Gaskartuschen
Campingaz® Gaskartusche CP250 mit Sicherheitsventil.
  • Mit hoch leistungsfähigem Isobutangas befüllt
  • Mit einem selbstdichtenden Hochsicherheitsventil ausgestattet
  • Kann auch dann getrennt und wieder angeschlossen werden, wenn die Kartusche nicht leer ist
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge