Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lötlampen X 2000

Lieferant: CAMPING GAZ

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2000026177 2201877 2201878
451-0178EA 82.2 EUR InStock
451-0178 CAMP2201877 CAMP2201878
Lötlampen X 2000
Heizgeräte Gasbrenner
Mehrzweck-Lötlampe mit Brenner zum Weich- und Hartlöten.

  • Handle made of polypropylene for high impact resistance
  • One-hand operation of the adjustment knob
  • Gas consumption: 120 g/h
  • Flame temperatures up to 1750 °C

Butane cartridge available separately.

Run time: >1 h 40 min
Weight: 380 g

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge