Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Genistein

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


10005167-100 10005167-250 10005167-500 10005167-1
CAYM10005167-100EA 42 EUR InStock
CAYM10005167-100 CAYM10005167-250 CAYM10005167-500 CAYM10005167-1
Genistein
Genistein


Formel: C₁₅H₁₀O₅
Melting Pt: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge