2-Pyrimidincarbonitril
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10007121-1 10007121-10 10007121-5 10007121-500
CAYM10007121-1EA 26 EUR InStock
CAYM10007121-1 CAYM10007121-10 CAYM10007121-5 CAYM10007121-500
2-Pyrimidincarbonitril
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
MW: 105.1 g/mol
MDL Number: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge