Ethyllaurat
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 20 EUR InStock
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyllaurat
Ethyllaurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Siedepunkt: 269
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge