Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anisomycin

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


11308-5 11308-10
CAYM11308-5EA 46 EUR InStock
CAYM11308-5 CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin


Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.31 g/mol
MDL Number: MFCD00077650
CAS-Nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge