Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dulcoside B ≥98%, kristallin

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


11895-1 11895-10 11895-25 11895-5
CAYM11895-1EA 43 EUR InStock
CAYM11895-1 CAYM11895-10 CAYM11895-25 CAYM11895-5
Dulcoside B ≥98%, kristallin
Dulcoside B
Rebaudioside C is a natural non-caloric sweetener.

It is one of the predominant steviol glycosides isolated from S. rebaudiana leaves. Rebaudioside C, similarly to rebaudioside A is metabolised to steviol a compound whose safety is widely studied.

Soluble in organic solvents such as DMSO and dimethyl formamide purged with inert gas. Its solubility is approximately 1 mg/ml.


Formel: C₄₄H₇₀O₂₂
Storage Temperature: Tiefkühlschrank (–40°C)
MDL Number: MFCD02752304
CAS-Nummer: 63550-99-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge