Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


13233-100 13233-250 13233-500 13233-1
CAYM13233-100EA 22 EUR InStock
CAYM13233-100 CAYM13233-250 CAYM13233-500 CAYM13233-1
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid


Formel: C₆H₇NO₂S
MW: 157.1900 g/mol
MDL Number: MFCD00052943
CAS-Nummer: 53137-27-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge