Lansoprazol
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13627-500 13627-1 13627-5 13627-10
CAYM13627-500EA 52 EUR InStock
CAYM13627-500 CAYM13627-1 CAYM13627-5 CAYM13627-10
Lansoprazol
Lansoprazol
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369.36 g/mol
MDL Number: MFCD00866873
CAS-Nummer: 103577-45-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge