Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Puromycin Dihydrochlorid

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

13884-25 13884-50 13884-100 13884-500
CAYM13884-25EA 47 EUR InStock
CAYM13884-25 CAYM13884-50 CAYM13884-100 CAYM13884-500
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid


Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
MW: 544.44 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012691
CAS-Nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge