Probenecid
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14981-5 14981-10 14981-25 14981-100
CAYM14981-5EA 43 EUR InStock
CAYM14981-5 CAYM14981-10 CAYM14981-25 CAYM14981-100
Probenecid
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
MDL Number: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge