Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Arachidonic Acid 1,2,3,4,5-¹³C ≥95%

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

17336-100 17336-25 17336-250 17336-50
CAYM17336-100EA 336 EUR InStock
CAYM17336-100 CAYM17336-25 CAYM17336-250 CAYM17336-50
Arachidonic Acid 1,2,3,4,5-¹³C ≥95%
Arachidonic Acid 1,2,3,4,5-¹³C
Arachidonic acid (Item No. 90010) is an essential fatty acid and a precursor for all prostaglandins, thromboxanes, and leukotrienes.

  • A solution in methanol

Virtually all cellular arachidonic acid is esterified in membrane phospholipids where its presence is tightly regulated through multiple interconnected pathways. Free arachidonic acid is a transient, critical substrate for the biosynthesis of eicosanoid second messengers. Receptor-stimulated release, metabolism, and re-uptake of free arachidonate are all important aspects of cell signaling and inflammation. Arachidonic acid 1,2,3,4,5-13C is an isotopically enriched form of this PUFA with carbon-13 occurring at positions 1, 2, 3, 4, and 5. It can be used to study metabolic processes related to arachidonic acid by means of mass spectrometry.

3 (6.1)


Formel: C₁₅[¹³C]₅H₃₂O₂
MW: 309.4 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..