Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

LY2409881 ≥98%

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

18774-1 18774-10 18774-25 18774-5
CAYM18774-1EA 43 EUR InStock
CAYM18774-1 CAYM18774-10 CAYM18774-25 CAYM18774-5
LY2409881 ≥98%
LY2409881
  • A selective IKK2 inhibitor

A selective inhibitor of IKK2 (IC₅₀= 30 nm); suppresses constitutively activated NF-κB and induces apoptosis in lymphoma cells both in vitro and in preclinical mouse models of B and T cell lymphoma.


Formel: C₂₄H₂₉ClN₆OS·₃HCl
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28900676
CAS-Nummer: 946518-60-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 2 years

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge