Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone ≥98%

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


25458-100 25458-250 25458-500
CAYM25458-100EA 43 EUR InStock
CAYM25458-100 CAYM25458-250 CAYM25458-500
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone ≥98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
CCCP inhibits mitochondrial respiration and ATPase activity when used at concentrations of 110 and 35 nM, respectively; inhibits activation of STING at 50 µM; increases body temperature as well as left ventricular systolic and diastolic dimensions and decreases fractional shortening in rats at 4 mg/kg.

  • A mitochondrial uncoupler
  • Crystalline solid
  • Stability: ≥ 2 years


Formel: C₉H₅ClN₄
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00001848
CAS-Nummer: 555-60-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge