Cannabicyclosäure (CRM)
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35745-1
CAYM35745-1EA 361 EUR InStock
CAYM35745-1
Cannabicyclosäure (CRM)
Standards Organische Standards
(±)-Cannabicyclosäure (CRM) ist ein zertifiziertes Referenzmaterial, das als Photoabbauprodukt der Phytocannabinoid-Cannabichromensäure kategorisiert ist.
Achtung! Bitte beachten: Dieses Produkt ist für Forschungs- und forensische Anwendungen vorgesehen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge