O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
400036-100 400036-500
CAYM400036-100EA 16 EUR InStock
CAYM400036-100 CAYM400036-500
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: CH₆ClNO
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge