ELISA Kit, Anti-Ovalbumin IgG1 (Mouse)
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
500830-96
CAYM500830-96EA 578 EUR InStock
CAYM500830-96
ELISA Kit, Anti-Ovalbumin IgG1 (Mouse)
Tests ELISAs
For the measurement of anti-ovalbumin of the IgG1 isotype in mouse plasma and serum.
  • Measure mouse anti-OVA IgG1 in mouse plasma, serum, or BAL fluids
  • Employs an affinity-purified mouse anti-OVA IgG1 polyclonal antibody standard for accurate results
  • Assay Range: 1,56 to 200 ng/ml with an LLOQ of 1,56 ng/ml
  • Rapid assay, get results in under four hours
Cayman's ovalbumin IgG1 (mouse) ELISA kit is an immunometric (i.e., 'sandwich') assay which can be used to measure anti-ovalbumin of the IgG₁ isotype in mouse plasma and serum without prior sample purification.
Lieferumfang: Contents: antibody, standard, buffer, polysorbate 20, substrate solution, stop solution, plate, and cover sheet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..