Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)11(12)-EET methyl ester-Lösung ≥98%

Lieferant: CAYMAN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

50510-100 50510-500 50510-25 50510-50
CAYM50510-100EA 313 EUR InStock
CAYM50510-100 CAYM50510-500 CAYM50510-25 CAYM50510-50
(±)11(12)-EET methyl ester-Lösung ≥98%
(±)11(12)-EET methyl ester
(±)11(12)-EET is biosynthesized in rat and rabbit liver microsomes by CYP450. (±)11(12)-EET has been shown, along with (±)8(9)-EET, to play a role in the recovery of depleted Ca²⁺ pools in cultured smooth muscle cells.

(±)11(12)-EET methyl ester is a more stable for used for long-term storage. It can be readily hydrolysed to the free acid as needed.


Formel: C₂₁H₃₄O₃
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077342
CAS-Nummer: 73799-06-1
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge