Kaliumcarbonat 5 M in wässriger Lösung zur Analyse
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700517-5
CAYM700517-5EA 34 EUR InStock
CAYM700517-5
Kaliumcarbonat 5 M in wässriger Lösung zur Analyse
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
MDL Number: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=506be9e45ca01570babb12725abc3e46d9dd72d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge