2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70250-1 70250-5 70250-10 70250-25
CAYM70250-1EA 43 EUR InStock
CAYM70250-1 CAYM70250-5 CAYM70250-10 CAYM70250-25
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD00079303
CAS-Nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge