(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, kristalliner Feststoff
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70935-100 70935-50 70935-500 70935-250
CAYM70935-100EA 91 EUR InStock
CAYM70935-100 CAYM70935-50 CAYM70935-500 CAYM70935-250
(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, kristalliner Feststoff
(-)-Epigallocatechin gallate
(–)-Epigallocatechin gallate (EGCG) is a phenol, found in a variety of plants including green and black tea plants and has diverse biological activities.
Formel: C₂₂H₁₈O₁₁
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00075940
CAS-Nummer: 989-51-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98%
λmax 276 nm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..