Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schutzhelme, Concept Miner

Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

S09EGFSH S09EGSH S09EBSH S09EOSH S09ERSH S09EWFSH S09EWSH S09EYFSH S09EYSH S09BSH S09GFSH S09GSH S09OSH S09RSH S09WFSH S09WSH S09YFSH S09YSH
CENUS09EGFSHEA 0 EUR InStock
CENUS09EGFSH CENUS09EGSH CENUS09EBSH CENUS09EOSH CENUS09ERSH CENUS09EWFSH CENUS09EWSH CENUS09EYFSH CENUS09EYSH CENUS09BSH CENUS09GFSH CENUS09GSH CENUS09OSH CENUS09RSH 111-1608 CENUS09WSH CENUS09YFSH CENUS09YSH
Schutzhelme, Concept Miner
Schutzhelme Schutzhelme
Leichter, starker und komfortabler Schutzhelm aus ABS (Acryl Butadien Styrol) mit Lampenhalterung und Kabelclip, Sechs-Punkt-Gurtband aus Terylene.

  • Sechs-Punkt-genäht, zweifarbig schwarz und weiß, langlebiges und strapazierfähiges Gurtband aus Terylene
  • LDPE-Kopfband und PVC-Schweißband
  • Belüftung durch breite Lüftungsschlitze (belüftete Version)
  • Ohne Ratsche, mit langem Schirm

Größe: 510 bis 630 mm

Gewicht: 330 g

EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen (1000 V a.c.)

Zertifizierungen: EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012; EN 50365 - Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen (1000 V a.c.)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge