Indium(III)oxid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
004424.025
CHMP004424.025EA 0 EUR InStock
CHMP004424.025
Indium(III)oxid
Indium(III)oxid
Formel: In₂O₃
MW: 277.64 g/mol
Melting Pt: 715.05
Dichte: 7.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge