Samarium(III)sulfat Octahydrat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6922.0100
CHMP6922.0100EA 0 EUR InStock
CHMP6922.0100
Samarium(III)sulfat Octahydrat
Samarium(III)sulfat Octahydrat
Formel: O₁₂S₃Sm₂·8H₂O
MW: 733.03 g/mol
MDL Number: MFCD00011236
CAS-Nummer: 13465-58-2
EINECS: 237-211-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge