7-Nitro-1H-indazol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AC32877.0.1
CHMPAC32877.0.1EA 0 EUR InStock
CHMPAC32877.0.1
7-Nitro-1H-indazol
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Melting Pt: 190 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (293 °C)
MDL Number: MFCD00022789
CAS-Nummer: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge