3-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AC35970.0.1 AC35970.250
CHMPAC35970.0.1EA 0 EUR InStock
CHMPAC35970.0.1 MAYBAC35970.250
3-(Methylthio)phenylboronsäure
3-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02 g/mol
MDL Number: MFCD01319105
CAS-Nummer: 128312-11-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge