2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B2332.11 B2332.5 B2332.1
CHMPB2332.11EA 0 EUR InStock
CHMPB2332.11 XXXXB2332.5 XXXXB2332.1
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS₂
CAS-Nummer: 206559-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge