2,4-Dichlor-6-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BTB04020.250 BTB04020.1
CHMPBTB04020.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB04020.250 MAYBBTB04020.1
2,4-Dichlor-6-nitrophenol
2,4-Dichlor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00007101
CAS-Nummer: 609-89-2
EINECS: 210-202-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge