2-Chlornicotinoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BTB06401.250
CHMPBTB06401.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB06401.250
2-Chlornicotinoylchlorid
2-Chlornicotinoylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MDL Number: MFCD00051677
CAS-Nummer: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge